Learn More
Fluorure de lithium, TRC
Code produit 30476021
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30476021 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30476021 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCL3976981G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium fluoride
CAS 7789-24-4
Quantité 1 g
Formule moléculaire LiF
Formule InChI InChI=1S/FH.Li/h1H;/q;+1/p-1
SMILES [Li+].[F-]
Nom IUPAC lithium;fluorure
Poids moléculaire (g/mol) 25.938
Poids de la formule 26.014