Learn More
Fluorure de lithium, TRC
Product Code. 30469815
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
Unit Size:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30469815 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30469815 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCL3976985G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Lithium fluoride
CAS 7789-24-4
Quantité 5 g
Formule moléculaire LiF
Formule InChI InChI=1S/FH.Li/h1H;/q;+1/p-1
SMILES [Li+].[F-]
Nom IUPAC lithium;fluorure
Poids moléculaire (g/mol) 25.938
Poids de la formule 26.014