Learn More
Hexafluorosilicate de lithium, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11323748
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11323748 5 g 5g
11333748 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11323748 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 039332.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 17347-95-4 | Molecular Formula: F6LiSi | Molecular Weight: 149.02 g/mol
L’exexFF/FL Être est utilisé comme produits chimiques, intermédiaires pharmaceutiques et réactifs.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17347-95-4
Formule moléculaire F6LiSi
Poids moléculaire (g/mol) 149.02
Numéro MDL MFCD00049473
Clé InChI ZXUANORTLYQJEG-UHFFFAOYSA-N
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium hexafluorosilicate
Forme physique Poudre
Quantité 5 g
Odeur Odorless
Numéro UN UN2856
Poids de la formule 155.96
RUO– À des fins de recherche uniquement