Learn More
Hydrure de lithium, 97 %, pur, poudre (< 100 μm), Acros Organics
Code produit 10760891 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
Conditionnement:
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10760891 100 g -
10275221 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 10760891 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 191191000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Réactif de réduction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7580-67-8
Formule moléculaire HLi
Poids moléculaire (g/mol) 7.95
Numéro MDL MFCD00011074
Clé InChI SRTHRWZAMDZJOS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lithium hydride, lithiumhydride, lih, lithium hydride anion, hydride lithium, hydridolithate 1-, lih-, ksc491a4n
CID PubChem 62714
Nom IUPAC Hydrure de lithium
SMILES [H-].[Li+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium hydride
Point de fusion 680.0°C
Note relative au nom 98%
Couleur Blanc à gris
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 96% min
Formule linéaire LiH
Fieser 04,304; 13,165
Merck Index 15, 5589
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts. Other solubilities: insoluble in benzene and toluene, soluble in ether
Poids de la formule 7.95
Pourcentage de pureté 97%
Qualité Pures
Gravité spécifique 0.82
Densité 0.8200g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Lithium hydride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P335+P334-Enlever avec précaution les particules déposées sur la peau Rincer à l'eau fraîche/poser une compresse humide.