Learn More
Hydrure de lithium, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15463167
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
100 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
100g
250g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15463167 1000 g 1000g
11422010 50 g -
11432010 100 g 100g
11442010 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 15463167 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17948.0B
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 7580-67-8 | HLi | 7.948 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Utilisé pour la préparation de sels de li anhydres d’acides carboxyliques avant la réaction avec les réactifs organolithiens (le plus souvent le méthyle ou le phényle) comme voie utile vers les cétones. Également utilisé dans la préparation du LiCN par réaction avec les cyanohydrines d’acétone. Il est également utilisé comme dessiccateur et agent de condensation, et comme matériau de blindage dans la production d’énergie nucléaire. Il est utilisé dans la fabrication de catalyseurs pour les plastiques en polyoléfine, dans les carburants pour les avions, les missiles. Il est utilisé en métallurgie comme dégazeur, désoxydant, désulfurant et comme raffineur de grains dans les métaux non ferreux. Utilisé comme intermédiaire chimique pour le catalyseur de polymérisation du butyllithium et dans les alliages avec de l’aluminium ou du magnésium pour des utilisations aérospatiales.
Solubilité
Réagit violemment au contact de l'eau. Soluble dans l’éther, l’ammoniac liquide. Non soluble dans le benzène et le toluène.
Remarques
Sensible à l’air & à l’humidité. Conserver à l’écart des acides, des alcools, des agents oxydants, de l’air, de l’eau / de l’humidité. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7580-67-8
Formule moléculaire HLi
Poids moléculaire (g/mol) 7.948
Numéro MDL MFCD00011074
Clé InChI SRTHRWZAMDZJOS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lithium hydride, lithiumhydride, lih, lithium hydride anion, hydride lithium, hydridolithate 1-, lih-, ksc491a4n
CID PubChem 62714
Nom IUPAC Hydrure de lithium
SMILES [H-].[Li+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium hydride
Point de fusion 688°C
Quantité 1000 g
Formule linéaire LiH
Numéro UN UN1414
Merck Index 14,5533
Informations sur la solubilité Reacts violently with water. Soluble in ether,liquid ammonia. Insoluble in benzene,and toluene.
Poids de la formule 7.95
Pourcentage de pureté ≥97%
Odeur Odorless
Sensibilité Air and moisture sensitive
Densité 0.78