Learn More
Hydrure de lithium, 99,4 % (analyse de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11328728
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11328728 25 g 25g
11318728 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11328728 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 041596.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7580-67-8 | HLi | 7.948 g/mol
Lithium hydride is used as a precursor in the production of a variety of reagents in the synthesis, especially silane by reacting with silicon tetrachloride through Sundermeyer process and lithium aluminum hydride and lithium borohydride. It finds application in nuclear reactors as a shielding material. In addition, it is a hydrogen source or reducing agent to prepare other hydrides amides and 2H isotopic compound.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7580-67-8
Formule moléculaire HLi
Poids moléculaire (g/mol) 7.948
Numéro MDL MFCD00011074
Clé InChI SRTHRWZAMDZJOS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lithium hydride, lithiumhydride, lih, lithium hydride anion, hydride lithium, hydridolithate 1-, lih-, ksc491a4n
CID PubChem 62714
Nom IUPAC Hydrure de lithium
SMILES [H-].[Li+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium hydride
Point de fusion 686°C
Couleur Blanc à gris
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Odeur Odorless
Sensibilité Air and moisture sensitive
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Densité 0.78 g/mL
Formule linéaire LiH
Numéro UN UN1414
Merck Index 14,5533
Informations sur la solubilité Slightly soluble in dimethylformamide. Insoluble in acetone,benzene and toluene.
Poids de la formule 7.95
Pourcentage de pureté 99.4%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Lithium hydride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Gefahrenkategorie
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Gefahrenhinweis
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Sicherheitshinweis
  • P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Lithium hydride
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.