Learn More
Hydroxyde de lithium, anhydre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15481037
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15481037 25 g 25g
11396728 100 g 100g
11386728 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15481037 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 013407.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1310-65-2 | HLiO | 23.95 g/mol
Ammonium peroxydisulfate is widely utilized as an oxidizing agent and radical initiators in the polymerization of certain alkenes. It is actively involved in in the synthesis of commercially important polymers like styrene-butadiene rubber and polytetrafluoroethylene. It combines with tetramethylethylenediamine to catalyze the polymerization of acrylamide. Due to its oxidizing properties, it can be employed to etch copper on printed circuit boards which is an alternative to ferric chloride solution. Also, it acts as oxidants in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1310-65-2
Formule moléculaire HLiO
Poids moléculaire (g/mol) 23.95
Numéro MDL MFCD00011095
Clé InChI WMFOQBRAJBCJND-UHFFFAOYSA-M
Synonyme lithium hydroxide, lithium hydrate, lioh, lithium hydroxide anhydrous, lithium hydroxide li oh, lithiumhydroxid, lithiumhydroxide, lithium hydoxide, unii-903yl31jas, lithium hydroxide, anhydrous
CID PubChem 3939
ChEBI CHEBI:33979
SMILES [Li+].[OH-]
Spécification
Point d’ébullition 924°C
Nom chimique ou matériau Lithium hydroxide, anhydrous
Point de fusion 462°C
Couleur Blanc
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 98%
Informations sur la solubilité Soluble in water. Slightly soluble in alcohol.
Nom IUPAC Lithium ; hydroxyde
Poids de la formule 23.95
Odeur Odorless
Sensibilité Air sensitive; Hygroscopic
Aspect White powder
Densité 2.54
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Lithium hydroxide, anhydrous
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Lithium hydroxide