Learn More
Hydroxyde de lithium, anhydre, 99,995 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11440800
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11440800 100 g 100g
11420800 5 g -
11430800 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11440800 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044471.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1310-65-2 | HLiO | 23.95 g/mol
It is used as a heat transfer medium, as a storage-battery electrolyte and also used for the production of lithium greases. It is also used in ceramics, in some portland cement formulations, in the absoption of carbondioxide from sealed enviornments such as submarines, spacecrafts and breathing apparatus. It is used in esterification reactions, as stabilizer in photographic developments and as a coolant in pressurized water reactors for corrosion control.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1310-65-2
Formule moléculaire HLiO
Poids moléculaire (g/mol) 23.95
Numéro MDL MFCD00011095
Clé InChI WMFOQBRAJBCJND-UHFFFAOYSA-M
Synonyme lithium hydroxide, lithium hydrate, lioh, lithium hydroxide anhydrous, lithium hydroxide li oh, lithiumhydroxid, lithiumhydroxide, lithium hydoxide, unii-903yl31jas, lithium hydroxide, anhydrous
CID PubChem 3939
ChEBI CHEBI:33979
Nom IUPAC Lithium ; hydroxyde
SMILES [Li+].[OH-]
Spécification
Point d’ébullition 924°C
Nom chimique ou matériau Lithium hydroxide
Point de fusion 462°C
Note relative au nom Anhydrous
Couleur Blanc
pH 14
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN2680
Merck Index 14,5534
Informations sur la solubilité Soluble in water. Slightly soluble in ethanol and methanol
Poids de la formule 23.95
Pourcentage de pureté 99.995%
Odeur Odorless
Sensibilité Air sensitive; Hygroscopic
Densité 2.54 g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Lithium hydroxide, anhydrous
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Lithium hydroxide