Learn More
Lithium hydroxide, Honeywell™
Code produit 15645820 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15645820 100 g 100g
15655820 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15645820 Fournisseur Honeywell Research Chemicals Code fournisseur 545856100G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Powder, Reagent Grade,≥98%
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1310-65-2
Formule moléculaire HLiO
Poids moléculaire (g/mol) 23.95
Numéro MDL MFCD00011095
Clé InChI WMFOQBRAJBCJND-UHFFFAOYSA-M
Synonyme lithium hydroxide, lithium hydrate, lioh, lithium hydroxide anhydrous, lithium hydroxide li oh, lithiumhydroxid, lithiumhydroxide, lithium hydoxide, unii-903yl31jas, lithium hydroxide, anhydrous
CID PubChem 3939
ChEBI CHEBI:33979
Nom IUPAC lithium(1+) hydroxide
SMILES [Li+].[OH-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium hydroxide
Quantité 100 g
Formule linéaire LiOH
Numéro UN UN2680
Poids de la formule 23.95g/mol
Pourcentage de pureté ≥98%