Learn More
Hydroxyde de lithium monohydraté, extra pur, env. 56 % LiOH, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10226880 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
250g
25g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10226880 25 g Flacon en plastique 25g
10582411 250 g Flacon en plastique 250g
10378240 1 kg Flacon en plastique 1kg
11964151 5 kg Récipient en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10226880 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 199540250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1310-66-3 | H3LiO2 | 41.96 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1310-66-3
Formule moléculaire H3LiO2
Poids moléculaire (g/mol) 41.96
Numéro MDL MFCD00149772
Clé InChI GLXDVVHUTZTUQK-UHFFFAOYSA-M
Synonyme lithium hydroxide monohydrate, lithium hydroxide hydrate, lithium hydroxido, hydroxyde de lithium, unii-g51xlp968g, lithium hydroxide, monohydrate, lithiumhydrate, lioh-hydrate, lioh.hydrate, lioh water
CID PubChem 168937
SMILES [Li+].O.[OH-]
Spécification
Point d’ébullition 920.0°C
Nom chimique ou matériau Lithium hydroxide monohydrate
Point de fusion 462.0°C
Couleur Crème à blanc ou jaune
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 25 g
Formule linéaire LiOH·H2O
Fieser 07,208; 12,282
Merck Index 14,5534
Informations sur la solubilité Solubility in water: 109g/L (20°C). Other solubilities: 107g/L (0°C), 148g/L (100°C), slightly soluble in alcohol
Nom IUPAC hydroxyde de lithium hydraté
Poids de la formule 41.95
Pourcentage de pureté ∼56% (LiOH)
Qualité Extra pur
Conditionnement Flacon en plastique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Lithium hydroxide monohydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.