Learn More
Hydroxyde de lithium, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Lithium Hydroxide |
| CAS | 1310-65-2 |
| Quantité | 25 g |
| Formule moléculaire | HLiO |
| Synonyme | Lithium Hydroxide, Lithium Hydrate |
| Formule InChI | InChI=1S/Li.H2O/h;1H2/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Li+].[OH-] |
| Nom IUPAC | Lithium ; hydroxyde |
| Poids moléculaire (g/mol) | 23.95 |
| Poids de la formule | 24.0187 |