Learn More
Iodure de lithium, anhydre, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11388888
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11388888 250 g 250g
11378888 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11388888 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 041733.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
Comme absorbant dans le processus de réfrigération, comme catalyseur, et en photographie
Lithium iodide is used as reagent in the cleavage of esters, ethers and epoxides, and carboxylation. It is used in scintillation counters. Lithium iodide is used as an electrolyte in high temperature batteries and artificial pacemakers. Phosphor, which is a complex of iodine, is used in neuron detection.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10377-51-2
Formule moléculaire ILi
Poids moléculaire (g/mol) 133.84
Numéro MDL MFCD00011092
Clé InChI HSZCZNFXUDYRKD-UHFFFAOYSA-M
Synonyme lithium iodide, lithium iodide, anhydrous, unii-s6k2xet783, lithium iodide 6lii, lithium 1+ ion iodide, lithium iodide, ultra dry, lithium iodide 7lii, lithiumiodide, lithium monoiodide
CID PubChem 66321
Nom IUPAC lithium;iodure
SMILES [Li+].[I-]
Spécification
Point d’ébullition 1170°C to 1190°C
Nom chimique ou matériau Lithium iodide
Point de fusion 449°C
Note relative au nom Anhydrous
Couleur Blanc à jaune
Forme physique Morceaux / Poudre, ampoulés sous l‘argon
Quantité 250 g
Formule linéaire LiI
Merck Index 14,5535
Informations sur la solubilité Soluble in water,ethanol and acetone.
Poids de la formule 133.84
Pourcentage de pureté ≥98%
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.955
Sensibilité Hygroscopic; Light sensitive
Densité 4.076 g/mL