Learn More
Iodure de lithium, anhydre, 99,95 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11450321
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11450321 500 g 500g
11308598 25 g 25g
11318598 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11450321 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 040666.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 10377-51-2 | ILi | 133.84 g/mol
Used as an electrolyte in high temperature batteries and artificial pacemakers. Phosphor , which is a complex of Iodine is used in neuron detection , in an electrolyte of the dye-sensitized solar cell. It is an electrolyte additive for lithium-sulfur batteries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Dans une ampoule sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10377-51-2
Formule moléculaire ILi
Poids moléculaire (g/mol) 133.84
Numéro MDL MFCD00011092
Clé InChI HSZCZNFXUDYRKD-UHFFFAOYSA-M
Synonyme lithium iodide, lithium iodide, anhydrous, unii-s6k2xet783, lithium iodide 6lii, lithium 1+ ion iodide, lithium iodide, ultra dry, lithium iodide 7lii, lithiumiodide, lithium monoiodide
CID PubChem 66321
Nom IUPAC lithium(1+) iodide
SMILES [Li+].[I-]
Spécification
Point d’ébullition 1170°C to 1190°C
Nom chimique ou matériau Lithium iodide
Point de fusion 449°C
Note relative au nom Anhydrous
Couleur Blanc
Forme physique Poudre/Cristalline
Quantité 500 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule linéaire LiI
Merck Index 14,5535
Informations sur la solubilité Soluble in water,ethanol and acetone.
Poids de la formule 133.84
Pourcentage de pureté 99.95%
Odeur Odorless
Conditionnement Ampoule
Indice de réfraction 1.955
Sensibilité Hygroscopic; Light sensitive
Densité 4.076 g/mL