Learn More
Iodure de lithium, MP Biomedicals
Code produit 11403462 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11403462 10 g
11413462 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11403462 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215525910
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Produit une solution trouble à 50 % (m/v) dans H₂O
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10377-51-2
Formule moléculaire ILi
Poids moléculaire (g/mol) 133.84
Numéro MDL MFCD00011092
Clé InChI HSZCZNFXUDYRKD-UHFFFAOYSA-M
Synonyme lithium iodide, lithium iodide, anhydrous, unii-s6k2xet783, lithium iodide 6lii, lithium 1+ ion iodide, lithium iodide, ultra dry, lithium iodide 7lii, lithiumiodide, lithium monoiodide
CID PubChem 66321
Nom IUPAC Iodure de lithium(1+)
SMILES [Li+].[I-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium Iodide
Quantité 10 g
Poids de la formule 133.8