Learn More
Isopropanide de lithium, 99,9 % (base des métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7058635
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Conditionnement:
10g
2g
Code produit. 11350198
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 042930.04
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2388-10-5 | C3H7LiO | 66.03 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionnés sous Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2388-10-5
Formule moléculaire C3H7LiO
Poids moléculaire (g/mol) 66.03
Numéro MDL MFCD00048286
Clé InChI HAUKUGBTJXWQMF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lithium isopropoxide, lithium propan-2-olate, lithium isopropanolate, lithium 2-propanolate, acmc-1ch0u, lithium isopropoxide solution, 2-propanol, lithiumsalt 1:1, lithium 1+ propan-2-olate
CID PubChem 23673350
Nom IUPAC Lithium ; propan-2-olate
SMILES [Li+].CC(C)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium isopropoxide
Couleur Blanc à jaune
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule linéaire (CH3)2CHOLi
Quantité 2 g
Numéro UN UN3206
Beilstein 3618614
Sensibilité Air and moisture sensitive
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Poids de la formule 66.03
Pourcentage de pureté 99.9%
Forme physique Poudre