Learn More
Norme isotopique du lithium : Li @ 100 μg/mL dans HNO3 à 2 % (enrichi en Li-6), VHG™
Description
Norme isotopique du lithium : Li @ 100 μg/mL dans 2 % de HNO3 (enrichi en Li-6)
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Lithium 6 |
| CAS | 14258-72-1 |
| Méthodes | ICP-MS |
| Noms d’analytes ou de composants | Lithium 6 |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | 6Li |
| Synonyme | 6Li |
| SMILES | [6Li] |
| Nom IUPAC | lithium 6 |
| Solvent or Matrix | Diluer HNO3 |
| Show More |