missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Métaborate de lithium / bromure de lithium (99,5 % / 0,50 %) cristal ultra-pur de flux de fusion pour préparation d’échantillons, SPEX CertiPrep™

Code produit 15246046 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
Flacon en PEBD lixivié trois fois
Conditionnement:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15246046 1 kg Flacon en PEBD lixivié trois fois 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15246046 Fournisseur SPEX Certiprep Code fournisseur FFB000503

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Includes

Certificat d’analyse Traceable NIST certifié ISO/CEI 17025 et ISO/CEI — Guide 34, fiche de données de sécurité

Métaborate de lithium / bromure de lithium (99,5 % / 0,50 %), flux de fusion de qualité ultra-pure pour la préparation des échantillons, SPEX CertiPrep™. Documents de référence certifiés ISO — Guide 34, certifiés Traceable NIST. Fourni avec un certificat d’analyse complet.

Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques

  • Flux de fusion de qualité ultra-pure
  • 1 kg
  • Métaborate de lithium / bromure de lithium (99,5 % / 0,50 %)

Certifications

ISO/CEI 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015

Compliance

Conformité GHS / OSHA

Spécification

Nom chimique ou matériau Lithium Metaborate/Lithium Bromide
Note relative au nom Fusion Flux Pure
Quantité 1 kg
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en PEBD lixivié trois fois
compliance-icons
Identifiant produit
  • FUSION FLUX-ULTRA PURE
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: lithium metaborate

Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.