Learn More
Métaborate de lithium, 99 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10436192 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
500g
Code produit. 10436192
Marque: Thermo Scientific Acros 365711000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
CAS: 13453-69-5 | B4H14Li2O7 | 183.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13453-69-5
Formule moléculaire B4H14Li2O7
Poids moléculaire (g/mol) 183.23
Numéro MDL MFCD00011089
Clé InChI DPYKRXYVXDYLEY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lithium metaborate, boric acid hbo2 , lithium salt, lithium metaborate, anhydrous, lithium oxido oxo borane, bo2.li, boric acid hbo2 , lithium salt 1:1, lithium metaborate,anhydrous, lithium metaborate, puratronic, lithotab boron oxide hydroxide, lithium metaborate, acs
CID PubChem 123308
Nom IUPAC oxido(oxo)borane de lithium
SMILES [Li].[Li].[B].[B].[B].[B].O.O.O.O.O.O.O
Specifications
Nom chimique ou matériau Lithium metaborate
Point de fusion 845°C
Note relative au nom 99%
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 99%
Formule linéaire LiBO2
Informations sur la solubilité Solubility in water: 25.7g/L (20°C)
Poids de la formule 49.75
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Analytique