Learn More
Métaborate de lithium (100 %), cristal pur de flux de fusion pour préparation d’échantillons, SPEX CertiPrep™
Code produit 12991781 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12991781 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12991781 Fournisseur SPEX Certiprep Code fournisseur FFB000002
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Includes
Certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025et Guide ISO/CEI34, Fiche de données de sécurité
Métaborate de lithium (100 %), flux de fusion de qualité pure pour la préparation des échantillons, SPEX CertiPrep™. Certifié 34Guide ISO/CEI, matériaux de référence certifiés NIST Traceable Fourni avec un certificat d'analyse complet.
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
  • Flux de fusion de qualité pure
  • 1 kg
  • Métaborate de lithium (100 %)
Certifications
ISO/CEI 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium Metaborate
Conditionnement Flacon en PEBD lixivié trois fois
CAS 13453-69-5
Certificat d’analyse With Certificate of Analysis.
Concentration or Composition Notes 68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS.La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse.
Forme physique Cristalline
Formule moléculaire B4H14Li2O7
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Clé InChI DPYKRXYVXDYLEY-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Li].[Li].[B].[B].[B].[B].O.O.O.O.O.O.O
Nom IUPAC oxido(oxo)borane de lithium
Poids moléculaire (g/mol) 183.23
CID PubChem 123308
Quantité 1 kg
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Divers
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • BORATE FUSION FLUX
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément aux réglementations locales/ régionales / nationales / internationales..
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire