Learn More
Nitrate de lithium, +99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10666632 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10666632 250 g Flacon en plastique 250g
10656632 1 kg Flacon en plastique 1kg
10413455 5 kg Flacon en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10666632 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 211322500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 7790-69-4 | LiNO3 | 68.94 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7790-69-4
Formule moléculaire LiNO3
Poids moléculaire (g/mol) 68.94
Numéro MDL MFCD00011094
Clé InChI IIPYXGDZVMZOAP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lithium nitrate, nitric acid, lithium salt, lithium nitrate, anhydrous, lithium 1+ ion nitronate, ksc492i7j, lithium nitrate 3-hydrate, lithium 1+ ion nitrate, lithium nitrate, anhydrous 25g, lithium nitrate, ionization buffer solution, specpure
CID PubChem 10129889
ChEBI CHEBI:63315
SMILES [Li+].[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Point d’ébullition 600.0°C
Nom chimique ou matériau Lithium nitrate
Point de fusion 251.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline légèrement adhérente.
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Formule linéaire LiNO3
Merck Index 15, 5592
Informations sur la solubilité Solubility in water: 90g/L (28°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Nom IUPAC nitrate de lithium
Poids de la formule 68.95
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Extra pur
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 2.38
Densité 2.3800g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Lithium nitrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Matière solide oxydante Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.