Learn More
Nitrate de lithium, anhydre, 99,999 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11460770
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11460770 10 g 10g
11470770 50 g 50g
11480770 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11460770 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044456.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 7790-69-4 | LiNO3 | 68.94 g/mol
Lithium nitrate is used in ceramics, pyrotechnics, salt baths, heat-exchange media, refrigeration systems, rocket propellant and in solar batteries. It acts as an oxidizing agent used in the production of red-colored fireworks and flares, as a catalyst to accelerate the breakdown of nitrogen oxides and as a medium to store heat received from sun for cooking. It is applied to concrete-pavement to withstand weathering effects.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionnés sous Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7790-69-4
Formule moléculaire LiNO3
Poids moléculaire (g/mol) 68.94
Numéro MDL MFCD00011094
Clé InChI IIPYXGDZVMZOAP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lithium nitrate, nitric acid, lithium salt, lithium nitrate, anhydrous, lithium 1+ ion nitronate, ksc492i7j, lithium nitrate 3-hydrate, lithium 1+ ion nitrate, lithium nitrate, anhydrous 25g, lithium nitrate, ionization buffer solution, specpure
CID PubChem 10129889
ChEBI CHEBI:63315
Nom IUPAC nitrate de lithium
SMILES [Li+].[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Point d’ébullition 600°C (decomposition)
Nom chimique ou matériau Lithium nitrate
Point de fusion 264°C
Note relative au nom Anhydrous
Couleur Blanc
Forme physique Cristallin/souche
Quantité 10 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN2722
Merck Index 14,5536
Informations sur la solubilité Soluble in water,ethanol,methanol,pyridine,ammonia and acetone.
Poids de la formule 68.95
Pourcentage de pureté 99.999%
Odeur Odorless
Densité 2.38 g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Lithium nitrate, anhydrous
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Matière solide oxydante Catégorie 3
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P371+P380+P375-En cas d'incendie important et s'il s'agit de grandes quantités: évacuer la zone Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Lithium nitrate