Learn More
Nitrate de lithium, anhydre, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11346728
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
250g
25g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11346728 1 kg 1kg
11326728 25 g 25g
11316728 250 g 250g
11336728 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11346728 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 013405.A1
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Utilisé dans la céramique, la pyrotechnique, les bains de sel
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7790-69-4
Formule moléculaire LiNO3
Poids moléculaire (g/mol) 68.94
Numéro MDL MFCD00011094
Clé InChI IIPYXGDZVMZOAP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lithium nitrate, nitric acid, lithium salt, lithium nitrate, anhydrous, lithium 1+ ion nitronate, ksc492i7j, lithium nitrate 3-hydrate, lithium 1+ ion nitrate, lithium nitrate, anhydrous 25g, lithium nitrate, ionization buffer solution, specpure
CID PubChem 10129889
ChEBI CHEBI:63315
SMILES [Li+].[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Point d’ébullition 600°C (decomposition)
Nom chimique ou matériau Lithium nitrate, anhydrous
Point de fusion 264°C
Couleur Blanc
Forme physique Blanc cristallin
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage 99%
Informations sur la solubilité Soluble in water,alcohol,ethanol,methanol,pyridine,ammonia and acetone.
Nom IUPAC nitrate de lithium
Poids de la formule 68.95
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Aspect Blanc cristallin
Densité 2.38
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Lithium nitrate, anhydrous
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Matière solide oxydante Catégorie 3
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P371+P380+P375-En cas d'incendie important et s'il s'agit de grandes quantités: évacuer la zone Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Lithium nitrate