Learn More
Nitrate de lithium, solution tampon d’ionisation, Specpure™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15416885
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15416885 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15416885 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 045293.AE
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium nitrate Ionization Buffer Solution
CAS 7790-69-4
Forme physique Liquide
Formule moléculaire LiNO3
Concentration 1% Li (as Li2CO3) in 5% HNO3
Numéro MDL MFCD00011094
Numéro UN UN3264
Clé InChI IIPYXGDZVMZOAP-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Li+].[O-][N+]([O-])=O
Nom IUPAC nitrate de lithium
Poids moléculaire (g/mol) 68.94
CID PubChem 10129889
Quantité 100 mL
ChEBI CHEBI:63315
Qualité Specpure