Learn More
Oxalate de lithium, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7049228
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
50g
Code produit. 11356758
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 013426.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 553-91-3 | C2Li2O4 | 101.90 g/mol
Lithium oxalate is used as lithium battery electrolyte. It is also used as an analytical reagent and reducing reagent. Further, it is used as an intermediate in the manufacture of other chemicals such as pharmaceuticals, agrochemicals, dyestuffs and in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 553-91-3
Formule moléculaire C2Li2O4
Poids moléculaire (g/mol) 101.90
Numéro MDL MFCD00040596
Clé InChI YNQRWVCLAIUHHI-UHFFFAOYSA-L
Synonyme lithium oxalate, dilithium oxalate, ethanedioic acid, dilithium salt, unii-k737ot0e73, oxalic acid dilithium salt, ethanedioic acid, lithium salt 1:2, oxalic acid dilithium, acmc-1ctwf, c2o4.2li, ksc492a1t
CID PubChem 68383
SMILES [Li+].[Li+].[O-]C(=O)C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium oxalate
Point de fusion (decomposition)
Densité 2.12 g/mL
Quantité 50 g
Numéro UN UN3288
Merck Index 14,5537
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Nom IUPAC dilithium(1+) oxalate
Poids de la formule 101.96
Pourcentage de pureté ≥99%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Lithium oxalate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Lithium oxalate