Learn More
Oxyde de lithium, 99,5 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11384787
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
Code produit. 11384787
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 041832.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Utilisation pour produits céramiques et formulations spéciales en verre, absorbant de dioxyde de carbone
The main use of potassium chloride is in the manufacture of fertilizers. It finds use in medicine as an electrolyte replenisher, and to treat hypokalemia with its pharmaceutical preparation, a condition in which the level of potassium will be low in blood. Further it finds use as a flux agent in welding and metal casting. It is useful in water softener units, certain de-icing products and calibration of the radiation monitoring equipment. It finds use as a scotophor in dark-trace CRTs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Sensible à l’air et à l’humidité ; absorbe facilement le dioxyde de carbone et l’eau de l’air
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12057-24-8
Formule moléculaire Li2O
Poids moléculaire (g/mol) 29.88
Numéro MDL MFCD00016183
Clé InChI XZIUWXMPQBQHMC-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC (lithiooxy)lithium
SMILES [Li]O[Li]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium oxide
Point de fusion 1427°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 10 g
Plage de pourcentage du dosage 99.5% (Metal basis)
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 29.88
Odeur Odorless
Sensibilité Air and moisture sensitive
Aspect White powder
Densité 2.013 g/cm3 at 20°C
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Lithium oxide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Lithium oxide