Learn More
Périodate de lithium dihydraté, qualité réactif, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11338118
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11338118 250 g 250g
11328118 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11338118 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 039355.30
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 307310-74-3 | ILiO4 | 197.84 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 307310-74-3
Formule moléculaire ILiO4
Poids moléculaire (g/mol) 197.84
Numéro MDL MFCD00049474
Clé InChI SYWXNZXEJFSLEU-UHFFFAOYSA-M
Synonyme lithium periodate, lithotab io4, acmc-20akme, lithium 1+ ion periodate, lithium 1+ periodate, lithium periodate lih4io6
CID PubChem 23711816
Nom IUPAC lithium ; périodate
SMILES [Li+].[O-]I(=O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium periodate dihydrate
Point de fusion >370°C
Forme physique Poudre
Quantité 250 g
Odeur Odorless
Numéro UN UN1479
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 233.87 (197.84 Anhydrous)
Qualité Réactif