Learn More
Phosphate de lithium, Puratronic™, 99,99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11396827
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11396827 100 g 100g
11386827 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11396827 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010743.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 10377-52-3 | Li3O4P | 115.79 g/mol
Lithium phosphate batteries batteries are now widely used as a staple for cell phones, laptops and some other gadgets. Used in low-expansion porcelain enamel glazes and polymer intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10377-52-3
Formule moléculaire Li3O4P
Poids moléculaire (g/mol) 115.79
Numéro MDL MFCD00016187
Clé InChI TWQULNDIKKJZPH-UHFFFAOYSA-K
Synonyme lithium phosphate, lithium orthophosphate, trilithium orthophosphate, trilithium phosphate, phosphoric acid, trilithium salt, unii-2qm4k05q74, lithiumphosphate, trilithotab phosphate, phosphoric acid, lithium salt 1:3, li3po4
CID PubChem 165867
SMILES [Li+].[Li+].[Li+].[O-]P([O-])([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium phosphate
Point de fusion 837°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 99.99% (Metals basis)
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Informations sur la solubilité Poor solubility in water. Insoluble in alcohols.
Nom IUPAC Trilithium ; phosphate
Poids de la formule 115.79
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Puratronic
Odeur Odorless
Densité 2.54
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Lithium phosphate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Lithium phosphate