Learn More
Étalon de lithium pour ICP/MS, 2 % de HNO3, SPEX CertiPrep™
Code produit 15215946 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
125 mL
Conditionnement:
125mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15215946 125 mL 125mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15215946 Fournisseur SPEX Certiprep Code fournisseur CLLI21BY
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    268.00€
    120.00€ / 125mL
    Économisez 148.00€
    55% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-01-2027
Includes
NIST Certificat d’analyse traçable accrédité conformément à la norme ISO/CEI 17025 et au Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Certifié Guide ISO/CEI 34, matériau de référence certifié Traceable NIST
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
AnalyteConcentration
Li1 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour les guides ISO/CEI 17025 et ISO/CEI 34 et certifié par UL-DQS selon la norme ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium Standard
Note relative au nom ICP/MS
Conditionnement Flacon en PEBD lixivié trois fois
CAS 7439-93-2, 7697-37-2, 7732-18-5
Concentration or Composition Notes Jusqu’à 68 éléments sont numérisés avec des valeurs trouvées pour ICP et des normes ICP-MS. La valeur trouvée des traces d’impuretés métalliques est indiquée sur le certificat d’analyse.
% max. CAS 2.0, 0.0, 98.0
Densité 1,01006 g/cm3 à 20 °C
Forme physique Liquide
Formule moléculaire Li
Numéro MDL MFCD00134051
Technique ICP-MS
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Type de solution Solution-étalon
Clé InChI WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N
Type Étalons pour ICP/ICP-MS
SMILES [Li]
Nom IUPAC lithium
Solvent or Matrix 2 % HNO3
Poids moléculaire (g/mol) 6.94
CID PubChem 3028194
Quantité 125 mL
ChEBI CHEBI:30145
Qualité Claritas PPT
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1 mg/l
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire