Learn More
Norme de lithium : Li à 10 μg/mL dans 2 % de HNO3, VHG™
Description
Norme de lithium : Li à 10 μg/mL dans une solution de HNO3 à 2 %
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Lithium |
| CAS | 7439-93-2 |
| Méthodes | ICP/ICP-MS |
| Noms d’analytes ou de composants | Lithium |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | Li |
| Concentration | 10 μg/ml |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | Li |
| Formule InChI | InChI=1S/Li |
| Afficher plus |