Learn More
Norme de lithium : Li+ à 100 μg/mL dans H2O , VHG™
Code produit 30002927
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30002927 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30002927 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGILI100500
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
Norme de lithium : Li+ à 100 μg/mL dans H2O
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium
CAS 7439-93-2
Méthodes Chromatographie ionique
Noms d’analytes ou de composants Lithium
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire Li
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Li
Formule InChI InChI=1S/Li
SMILES [Li]
Nom IUPAC Lithium
Solvent or Matrix Diluer HNO3
Poids moléculaire (g/mol) 6.94
Quantité 500 mL
Poids de la formule 7,016 g/mol