Learn More
Norme de lithium : Li+ à 1000 μg/mL dans H2O , VHG™
Description
Norme de lithium : Li+ à 1000 μg/mL dans H2O
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Lithium |
| CAS | 7439-93-2 |
| Méthodes | Chromatographie ionique |
| Noms d’analytes ou de composants | Lithium |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | Li |
| Concentration | 1 000 μg/ml |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | Li |
| Formule InChI | InChI=1S/Li |
| Afficher plus |