Learn More
Norme de lithium : Li à 5000 μg/g dans l'huile d'hydrocarbures, VHG™
Code produit 17910686
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
200 g
Conditionnement:
200g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17910686 200 g 200g
17924006 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17910686 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGOLI5000200G
 Article restreint
Expédition estimée: 14-01-2027
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
Norme de lithium : Li à 5000 μg/g dans l'huile d'hydrocarbures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium
CAS 7439-93-2
Méthodes ICP/XRF/RDE
Noms d’analytes ou de composants Lithium
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire Li
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Li
Formule InChI InChI=1S/Li
SMILES [Li]
Nom IUPAC Lithium
Solvent or Matrix Huile minérale à 75 cSt
Poids moléculaire (g/mol) 6.94
Quantité 200 g
Poids de la formule 7,016 g/mol