Learn More
Norme de lithium : Li à 5000 μg/g dans l'huile d'hydrocarbures, VHG™
Description
Norme de lithium : Li à 5000 μg/g dans l'huile d'hydrocarbures
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Lithium |
| CAS | 7439-93-2 |
| Méthodes | ICP/XRF/RDE |
| Noms d’analytes ou de composants | Lithium |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | Li |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | Li |
| Formule InChI | InChI=1S/Li |
| SMILES | [Li] |
| Afficher plus |