Learn More
Solution étalon de lithium, pour AAS, 1 mg/ml de Li dans 2 % de HCl, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10388330 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
500 ml
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10388330 500 ml 500mL
10286680 100 ml 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10388330 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 196085000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    122.00€
    101.65€ / 500mL
    Économisez 20.35€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7439-93-2 | Li | 6.94 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour la spectroscopie d’adsorption atomique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium standard solution
Note relative au nom 1 mg/ml Li in 2% HCl
Conditionnement Flacon en plastique
CAS 7439-93-2, 7647-01-0, 7732-18-5
Densité 0.53
Forme physique Solution
Formule moléculaire Li
Concentration 995 to 1005 μg/mL of Li (1+) in 2% HCl (20°C)
Numéro MDL MFCD00134051
Clé InChI WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Li]
Nom IUPAC lithium
Poids moléculaire (g/mol) 6.94
CID PubChem 3028194
Quantité 500 ml
ChEBI CHEBI:30145
Poids de la formule 6.94
Qualité SAA
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Lithium atomic absorption standard solution
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.