Learn More
Stéarate de lithium, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10647941 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10647941 25 g Flacon en verre 25g
10422971 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10647941 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 413340250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 4485-12-5 | C18H35LiO2 | 290.41 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4485-12-5
Formule moléculaire C18H35LiO2
Poids moléculaire (g/mol) 290.41
Numéro MDL MFCD00042032
Clé InChI HGPXWXLYXNVULB-UHFFFAOYSA-M
Synonyme lithium stearate, lithium octadecanoate, octadecanoic acid, lithium salt, stearic acid, lithium salt, lithalure, litholite, stavinor, lithium stearate, pure, stearic acid lithium salt, unii-p31mc94p70
CID PubChem 517357
Nom IUPAC Lithium;octadécanoate
SMILES [Li+].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium stearate
Note relative au nom 95%
Point de fusion 220°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)16COOLi
Quantité 25 g
Poids de la formule 290.41
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre