Learn More
Sulfate de lithium, 99 %, extra pur, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10184650 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
250g
5kg
Code produit. 10184650
Marque: Thermo Scientific Acros 218322500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 10377-48-7 | Li2O4S | 109.94 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10377-48-7
Formule moléculaire Li2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 109.94
Numéro MDL MFCD00011086
Clé InChI INHCSSUBVCNVSK-UHFFFAOYSA-L
Synonyme lithium sulfate, lithium sulphate, dilithium sulfate, sulfuric acid, dilithium salt, lithiophor, li2so4, dilthium sulfate, sulfuric acid, lithium salt 1:2, unii-919xa137jk, lithium sulfate, anhydrous
CID PubChem 66320
ChEBI CHEBI:53474
SMILES [Li+].[Li+].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium sulfate
Point de fusion 859.0°C
Note relative au nom 99%
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage 99%
Formule linéaire Li2SO4
Merck Index 15,5597
Informations sur la solubilité Solubility in water: 25.7 g/100mL (25°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Nom IUPAC sulfate de dilithium
Poids de la formule 109.94
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Extra pur
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 2.22
Densité 2.2200g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Lithium sulfate, anhydrous
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.