Learn More
Sulfate de lithium monohydraté, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11408613
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11408613 2500 g 2500g
11488603 100 g 100g
11498603 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11408613 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10410.0E
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 10102-25-7 | H2Li2O5S | 127.95 g/mol
Lithium sulfate is used to treat bipolar disorder. It is also used in ultrasound-type non-destructive testing because they are very efficient sound generators. It is also used in building blocks and chemical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sulfate de lithium est utilisé pour traiter le trouble bipolaire. Il est également utilisé dans les tests non destructifs de type ultrasons, car il s’agit de générateurs sonores très efficaces. Il est également utilisé dans les éléments constitutifs et la synthèse chimique.
Solubilité
Soluble dans l’eau. 340 g/l (20C)
Remarques
Stocker sous gaz inerte sec. Protéger de l’humidité et de l’eau. Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10102-25-7
Formule moléculaire H2Li2O5S
Poids moléculaire (g/mol) 127.95
Numéro MDL MFCD00149766
Clé InChI RKGLUDFWIKNKMX-UHFFFAOYSA-L
Synonyme lithium sulfate monohydrate, dilithium 1+ ion hydrate sulfate, dilithium sulfate hydrate, sufuric acid, dilithium slat, monohydrate, lithiumsulfatemonohydrate, dilithotab hydrate sulfate, lithium sulphate monohydrate, lithium sulfate, acs, ksc181s7n
CID PubChem 165815
Nom IUPAC sulfate de dilithium hydraté
SMILES [Li+].[Li+].O.[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium sulfate monohydrate
Point de fusion 130°C (in -H2O)
Quantité 2500 g
Merck Index 14,5541
Informations sur la solubilité Soluble in water. 340g/L (20 C)
Poids de la formule 127.96 (109.94 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99%
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Densité 2.06