Learn More
Lithium Sulfate Monohydrate, ACS Reagent, ≥99% Dry Basis, Honeywell Fluka™
Code produit p-7120526 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15605380 100 g Flacon poly 100g
15615380 500 g Flacon poly 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15605380 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 398152100G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
ACS Reagent,≥99.0% dry basis
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10102-25-7
Formule moléculaire H2Li2O5S
Poids moléculaire (g/mol) 127.95
Numéro MDL MFCD00149766
Clé InChI RKGLUDFWIKNKMX-UHFFFAOYSA-L
Synonyme lithium sulfate monohydrate, dilithium 1+ ion hydrate sulfate, dilithium sulfate hydrate, sufuric acid, dilithium slat, monohydrate, lithiumsulfatemonohydrate, dilithotab hydrate sulfate, lithium sulphate monohydrate, lithium sulfate, acs, ksc181s7n
CID PubChem 165815
Nom IUPAC sulfate de dilithium hydraté
SMILES [Li+].[Li+].O.[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium sulfate monohydrate
Couleur Blanc
pH 5 to 7 (at 128g/L 25°C)
Quantité 100 g
Formule linéaire Li2SO4 · H2O
Numéro UN NONH for all modes of transport
Informations sur la solubilité In water 128g/L at 20°C
Poids de la formule 127.96g/mol
Pourcentage de pureté ≥99% (dry basis)
Conditionnement Flacon poly
Aspect Crystalline
Densité 2.06g/cm3