Learn More
Sulfate de lithium monohydraté, (qualité réactif ACS), MP Biomedicals
Tous les produits MP Biomedicals ProduitsDescription
- Grade : Réactif ACS
- Formule moléculaire : H2li2O5S
- Poids moléculaire : 127,96 g/mol
- Numéro CAS : 10102-25-7
- Point de fusion : 130 °C
- Densité : 2,1 g/mL
- Solubilité : Soluble dans l’eau froide
- Stockage : Température ambiante
- Déclaration de danger : H302
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Lithium Sulfate Monohydrate |
| Quantité | 500 g |
| Sensibilité | Hygroscopique |
| Notes de qualité de la pureté | Répond aux exigences chimiques des réactifs ACS |
| Formule linéaire | Li2SO4·H2O |
| Informations sur la solubilité | Soluble dans l’eau |
| ChEBI | CHEBI:63300 |
| Poids de la formule | 128 |
| Qualité | Réactif ACS |