Learn More
Lithium Sulfate Monohydrate, Honeywell™
Code produit 15671240 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15671240 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15671240 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 130291KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
≥ 98%
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium Sulfate Monohydrate
CAS 10102-25-7
Quantité 1 kg
Formule moléculaire H2Li2O5S
Formule linéaire Li2SO4 · H2O
Numéro MDL MFCD00149766
Numéro UN NONH for all modes of transport
Synonyme lithium sulfate monohydrate, dilithium 1+ ion hydrate sulfate, dilithium sulfate hydrate, sufuric acid, dilithium slat, monohydrate, lithiumsulfatemonohydrate, dilithotab hydrate sulfate, lithium sulphate monohydrate, lithium sulfate, acs, ksc181s7n
Clé InChI RKGLUDFWIKNKMX-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Li+].[Li+].O.[O-]S([O-])(=O)=O
Nom IUPAC sulfate de dilithium hydraté
Poids moléculaire (g/mol) 127.95
CID PubChem 165815
Poids de la formule 127.96g/mol
Pourcentage de pureté ≥98%