Learn More
Monohydrate de sulfate de lithium, puriss. p.a., ACS, ≥ 99,0 % (base sèche, T), Honeywell Fluka™
Code produit 15626060 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15626060 100 g Flacon poly 100g
15636060 500 g Flacon poly 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15626060 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 62609100G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Puriss. p.a., réactif ACS, ≥ 99,0 % (base sèche, T)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10102-25-7
Formule moléculaire H2Li2O5S
Poids moléculaire (g/mol) 127.95
Numéro MDL MFCD00149766
Clé InChI RKGLUDFWIKNKMX-UHFFFAOYSA-L
Synonyme lithium sulfate monohydrate, dilithium 1+ ion hydrate sulfate, dilithium sulfate hydrate, sufuric acid, dilithium slat, monohydrate, lithiumsulfatemonohydrate, dilithotab hydrate sulfate, lithium sulphate monohydrate, lithium sulfate, acs, ksc181s7n
CID PubChem 165815
Nom IUPAC sulfate de dilithium hydraté
SMILES [Li+].[Li+].O.[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Nom chimique ou matériau Lithium sulfate monohydrate
Point de fusion 236°C
Couleur Blanc
pH 6.0 to 9.5 (at 104g/L 25°C)
Forme physique Granules
Quantité 100 g
Formule linéaire Li2SO4 · H2O
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 127.96g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.0% (dried basis, T)
Conditionnement Flacon poly
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Lithium sulfate monohydrate
Signalord
  • Attention
Riskkategorier
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Faroangivelser
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Skyddsangivelse
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Lithium sulfate-1-hydrate
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.