Learn More
Monohydrate de sulfate de lithium, puriss. p.a., ACS, ≥ 99,0 % (base sèche, T), Honeywell Fluka™
Code produit 15636060 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15636060 500 g Flacon poly 500g
15626060 100 g Flacon poly 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15636060 Supplier Honeywell-Fluka Supplier No. 62609500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Puriss. p.a., réactif ACS, ≥ 99,0 % (base sèche, T)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10102-25-7
Formule moléculaire H2Li2O5S
Poids moléculaire (g/mol) 127.95
Numéro MDL MFCD00149766
Clé InChI RKGLUDFWIKNKMX-UHFFFAOYSA-L
Synonyme lithium sulfate monohydrate, dilithium 1+ ion hydrate sulfate, dilithium sulfate hydrate, sufuric acid, dilithium slat, monohydrate, lithiumsulfatemonohydrate, dilithotab hydrate sulfate, lithium sulphate monohydrate, lithium sulfate, acs, ksc181s7n
CID PubChem 165815
Nom IUPAC sulfate de dilithium hydraté
SMILES [Li+].[Li+].O.[O-]S([O-])(=O)=O
Specifications
Nom chimique ou matériau Lithium sulfate monohydrate
Point de fusion 236°C
Couleur Blanc
pH 6.0 to 9.5 (at 104g/L 25°C)
Forme physique Granules
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage ≥99.0%
Notes de pourcentage du dosage Dried Basis, T
Formule linéaire Li2SO4 · H2O
Numéro UN NONH for all modes of transport
Formule InChI InChI=1S/2Li.H2O4S.H2O/c;;1-5(2,3)4;/h;;(H2,1,2,3,4);1H2/q2*+1;;/p-2
Poids de la formule 127.96g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.0% (dried basis, T)
Concentration or Composition (by Analyte or Components) K: 50 mg/kg, Ca: 10 mg/kg, Cd: 5 mg/kg, Co: 5 mg/kg, Cr: 5 mg/kg, Cu: 5 mg/kg, Fe: 5 mg/kg, Mg: 5 mg/kg, Mn: 5 mg/kg, Na: 50 mg/kg, Ni: 5 mg/kg, Pb: 5 mg/kg, Zn: 5 mg/kg, Chloride: 20 mg/kg, Nitrate: 10 mg/kg, Heavy metals: 0.001%
Perte à la dessiccation 13.0 to 15.0%
Conditionnement Flacon poly
Gamme de produits Solstice
Aspect White Powder or Crystals