Learn More
Tert-butoxide de lithium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7080090
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
Code produit. 15412677
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 046366.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1907-33-1 | C4H9LiO | 80.055 g/mol
Lithium tert-butoxide is a mild base used in organic synthesis. It is involved in the alfa-alkylation reaction of ketones with primary alcohols. It is utilized as a catalyst in the reduction of ketones to the corresponding secondary alcohols. It acts as lithium source utilized in the preparation of LixTiyOz thin films. Further, it is used in conjunction with organometallic reagents/catalysts to modify their reactivity and selectivity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1907-33-1
Formule moléculaire C4H9LiO
Poids moléculaire (g/mol) 80.055
Numéro MDL MFCD00050479
Clé InChI LZWQNOHZMQIFBX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lithium tert-butoxide, lithium 2-methylpropan-2-olate, tert-butoxylithium, lithium tert-butylate, lithium tert-butanolate, tert-butyl alcohol, lithium salt, lithium t-butoxide, 2-methyl-2-propanol lithium salt, 2-propanol, 2-methyl-, lithium salt, lithium 1+ ion 2-methylpropan-2-olate
CID PubChem 23664764
Nom IUPAC Lithium ; 2-méthylpropan-2-olate
SMILES [Li+].CC(C)(C)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium tert-butoxide
Point de fusion ∼150°C (decomposition)
Couleur Blanc à crème
Odeur Odorless
Formule linéaire (CH3)3COLi
Quantité 250 g
Numéro UN UN3206
Beilstein 3620018
Sensibilité Air and moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in toluene,hexane,tetrahydrofuran and methyl tert-butyl ether.
Poids de la formule 80.06
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Lithium tert-butoxide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P235+P410-Tenir au frais. Protéger du rayonnement solaire.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Lithium tert-butoxide