Learn More
Tétraborate de lithium / métaborate de lithium / iodure de lithium (49,75 % / 49,75 % / 0,50 %), cristal pur de flux de fusion pour la préparation des échantillons, SPEX CertiPrep™
Tous les produits SPEX Certiprep ProduitsDescription
Includes
Certificat d’analyse Traceable NIST certifié ISO/CEI 17025 et ISO/CEI — Guide 34, fiche de données de sécurité
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
- Flux de fusion de qualité pure
- 1 kg
- Tétraborate de lithium / métaborate de lithium / iodure de lithium (49,75 % / 49,75 % / 0,50 %)
Certifications
ISO/CEI 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Lithium Tetraborate/Lithium Metaborate/Lithium Iodide |
| Note relative au nom | Fusion Flux |
| Quantité | 1 kg |
| Qualité | Pures |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Divers |
| Conditionnement | Flacon en PEBD lixivié trois fois |
Sécurité et traitement
- FUSION FLUX-PURE
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: lithium metaborate
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire