Learn More
Tétraborate de lithium (100 %), cristal pur de flux de fusion pour préparation d’échantillons, SPEX CertiPrep™
Code produit 15286046 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15286046 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15286046 Fournisseur SPEX Certiprep Code fournisseur FFB100002
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Includes
Certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025et Guide ISO/CEI34, Fiche de données de sécurité
Tétraborate de lithium (100 %), flux de fusion de qualité pure pour la préparation des échantillons, SPEX CertiPrep™. Certifié 34Guide ISO/CEI, matériaux de référence certifiés NIST Traceable Fourni avec un certificat d'analyse complet.
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
  • Flux de fusion de qualité pure
  • 1 kg
  • Tétraborate de lithium (100 %)
Certifications
ISO/CEI 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium Tetraborate
Conditionnement Flacon en PEBD lixivié trois fois
CAS 12007-60-2
Certificat d’analyse With Certificate of Analysis.
Concentration or Composition Notes 68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS.La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse.
Forme physique Cristalline
Formule moléculaire B4Li2O7
Numéro MDL MFCD00011083
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Clé InChI RDZCISUGRQUANA-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Li+].[Li+].[O-][B-]12O[B+]O[B-]([O-])(O[B+]O1)O2
Nom IUPAC dilithium(1+) bicyclo[3.3.1]tetraboroxane-3,7-bis(ylium)-1,5-diuide-1,5-bis(olate)
Poids moléculaire (g/mol) 169.11
Quantité 1 kg
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Divers
Afficher plus Afficher moins
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire