Learn More
Tetraborate de lithium, Honeywell™
Code produit 15672190 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15672190 250 g 250g
15662190 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15672190 Fournisseur Honeywell Research Chemicals Code fournisseur 222534250G
Demander un format en vrac ou personnalisé
≥ 99,9 % de base de métaux à l’état de traces
  • Nous sommes votre fournisseur de réactifs de laboratoire et de produits chimiques de haute qualité pour les laboratoires d’analyse et de chimie :
    Solvants – Utilisation spécifique ACS (HPLC), utilisation générale ACS, solvants pour l’histologie et qualité de réactif pour la synthèse chimique et d’autres applications industrielles.
    Produits inorganiques – Synthèse chimique et chimie inorganique, y compris les acides et bases essentiels, les sels, les métaux, les éléments et les réactifs pour les réactions chimiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12007-60-2
Formule moléculaire B4Li2O7
Poids moléculaire (g/mol) 169.11
Numéro MDL MFCD00011083
Clé InChI RDZCISUGRQUANA-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC dilithium(1+)bicyclo[3.3.1]tétraboroxane-3,7-bis(ylium)-1,5-diuide-1,5-bis(olate)
SMILES [Li+].[Li+].[O-][B-]12O[B+]O[B-]([O-])(O[B+]O1)O2
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium Tetraborate
Quantité 250 g
Formule linéaire Li2B4O7
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 169.12g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.9% (trace metals basis)
Densité ≥0.25g/mL at 25°C