Learn More
Tétrafluoroborate de lithium, 98 %, pur, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10358550 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10358550 50 g Flacon en plastique 50g
10032880 10 g Flacon en plastique 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10358550 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 223770500
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 14283-07-9 | BF4Li | 93.74 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14283-07-9
Formule moléculaire BF4Li
Poids moléculaire (g/mol) 93.74
Numéro MDL MFCD00011087
Clé InChI UFXJWFBILHTTET-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lithium tetrafluoroborate, lithium fluoroborate, lithium tetra fluoroborate, lithium 1+ ion tetrafluoroborate, lithium borofluoride, unii-af751cnk2n, libf4, lithotab tetrafluoroborate, acmc-209cp3, af751cnk2n
CID PubChem 4298216
Nom IUPAC tétrafluoroborate de lithium
SMILES [Li+].F[B-](F)(F)F
Specifications
Nom chimique ou matériau Lithium tetrafluoroborate
Point de fusion 275°C
Note relative au nom 98%
Couleur Gris à blanc
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Quantité 50 g
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 0.852
Plage de pourcentage du dosage 98%
Densité 0.8520g/mL
Formule linéaire LiBF4
Fieser 05,416; 10,248
Merck Index 15, 5599
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 93.75
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Pures
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Lithium tetrafluoroborate, anhydrous
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.