Learn More
Tétrafluoroborate de lithium, MP Biomedicals
Code produit 11448465 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11448465 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11448465 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0522108810
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
  • Nom chimique : Tétrafluoroborate de lithium
  • Formule moléculaire : BF4Li
  • Poids de la formule : 93,74
  • Numéro CAS : 14283-07-9
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium Tetra Fluoroborate
CAS 14283-07-9
Quantité 10 g
Sensibilité Hygroscopique
Formule moléculaire BF4Li
Formule linéaire LiBF4
Numéro MDL MFCD00011087
Synonyme lithium tetrafluoroborate, lithium fluoroborate, lithium tetra fluoroborate, lithium 1+ ion tetrafluoroborate, lithium borofluoride, unii-af751cnk2n, libf4, lithotab tetrafluoroborate, acmc-209cp3, af751cnk2n
Formule InChI InChI=1S/BF4.Li/c2-1(3,4)5;/q-1;+1
Clé InChI UFXJWFBILHTTET-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Li+].F[B-](F)(F)F
Nom IUPAC tétrafluoroboranure de lithium(1+)
Poids moléculaire (g/mol) 93.74
CID PubChem 4298216
Poids de la formule 93.75