Learn More
Tétrafluoroborate de lithium, TRC
Code produit 30475227
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30475227 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30475227 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCL46915050G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium Tetrafluoroborate
CAS 14283-07-9
Quantité 50 g
Formule moléculaire BF4Li
Synonyme Lithium Fluoborate (6CI), Lithium Tetrafluoroborate (7CI), Lithium Boridefluoride (LiBF4), Lithium Fluoroborate, Lithium Fluoroborate (LiBF4), Lithium tetrafluoroborate (LiBF4), Lithium tetrafluoroborate(1-)
Formule InChI InChI=1S/BF4.Li/c2-1(3,4)5;/q-1;+1
SMILES [Li+].F[B-](F)(F)F
Nom IUPAC tétrafluoroborate de lithium
Poids moléculaire (g/mol) 93.75
Poids de la formule 94.0189