Learn More
Thiocyanate de lithium hydraté, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15470997
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
Code produit. 15470997
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 011349.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 123333-85-7 | CLiNS | 65.02 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium thiocyanate hydrate
CAS 123333-85-7
Forme physique Cristalline
Quantité 50 g
Formule moléculaire CLiNS
Numéro MDL MFCD00149773
Synonyme lithium thiocyanate hydrate, clins.h2o, acmc-1c9mu, lithium thiocyanate-water 1/1/1, lithiosulfanylcarbonitrile hydrate, lithium 1+ hydrate thiocyanate, lithium 1+ ion hydrate thiocyanate
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Clé InChI ZJZXSOKJEJFHCP-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Li+].[S-]C#N
Nom IUPAC lithium(1+) cyanosulfanide
Poids moléculaire (g/mol) 65.02
CID PubChem 16211966
Poids de la formule 65.02 (Anhydrous)
Sensibilité Hygroscopic
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Lithium thiocyanate hydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH032-Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
Conseils de prudence
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Lithium thiocyanatehydrate